Principaux documents
S915173
1-BENZYL-3-CARBAMOYLPYRIDINIUM BROMIDE
AldrichCPR
1MG
70,50 €
70,50 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Changer de vue
1MG
70,50 €
About This Item
Formule linéaire :
C13H13BrN2O
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
293.165
Numéro MDL:
70,50 €