Principaux documents
S205753
1-BENZYL-3-CARBAMOYL-PYRIDINIUM, CHLORIDE
AldrichCPR
S205753-25MG
158,00 €
158,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Changer de vue
S205753-25MG
158,00 €
About This Item
Formule linéaire :
C13H13ClN2O
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
248.714
Numéro MDL:
158,00 €