Principaux documents
S883735
(2,2-DIBROMO-1-METHYLCYCLOPROPYL)BENZENE
AldrichCPR
50MG
70,50 €
70,50 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Changer de vue
50MG
70,50 €
About This Item
Formule linéaire :
C10H10Br2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
289.999
Numéro MDL:
70,50 €