Principaux documents
S877425
2,2,2-TRIPHENYLACETYL CHLORIDE
AldrichCPR
S877425-5MG
142,00 €
142,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Changer de vue
S877425-5MG
142,00 €
About This Item
Formule linéaire :
C20H15ClO
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
306.795
Numéro MDL:
142,00 €