Principaux documents
S876690
2-(4-NITROBENZYL)PYRIDINE
AldrichCPR
S876690-1MG
29,20 €
29,20 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Changer de vue
S876690-1MG
29,20 €
About This Item
Formule linéaire :
C12H10N2O2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
214.226
Numéro MDL:
29,20 €