Principaux documents
S835927
DIBENZYLCYANAMIDE
AldrichCPR
S835927-50MG
29,20 €
29,20 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Changer de vue
S835927-50MG
29,20 €
About This Item
Formule linéaire :
C15H14N2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
222.292
Numéro MDL:
29,20 €