Principaux documents
S816361
1,3-DIFLUORO-2,4,6-TRIS(TRIMETHYLSILYL)BENZENE
AldrichCPR
About This Item
Formule linéaire :
C15H28F2Si3
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
330.645
Numéro MDL:
Autres remarques