Principaux documents
S111090
1,3,5-TRIBROMO-2,4,6-TRIFLUORO-BENZENE
AldrichCPR
S111090-100MG
158,00 €
158,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Changer de vue
S111090-100MG
158,00 €
About This Item
Formule linéaire :
C6Br3F3
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
368.774
Numéro MDL:
158,00 €