Principaux documents
S815306
TETRAKIS(4-(DIMETHYLAMINO)PHENYL)LEAD
AldrichCPR
50MG
29,20 €
29,20 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Changer de vue
50MG
29,20 €
About This Item
Formule linéaire :
C32H40N4Pb
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
687.892
Numéro MDL:
29,20 €