Principaux documents
333824
Sigma-Aldrich
2,3,4-Trifluorobenzoic acid
98%
5 G
38,20 €
25 G
58,70 €
38,20 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Changer de vue
5 G
38,20 €
25 G
58,70 €
About This Item
Formule linéaire :
F3C6H2CO2H
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
176.09
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352100
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
38,20 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Essai
98%
Pf
140-142 °C (lit.)
Groupe fonctionnel
carboxylic acid
fluoro
Chaîne SMILES 
OC(=O)c1ccc(F)c(F)c1F
InChI
1S/C7H3F3O2/c8-4-2-1-3(7(11)12)5(9)6(4)10/h1-2H,(H,11,12)
Clé InChI
WEPXLRANFJEOFZ-UHFFFAOYSA-N
Description générale
Raman and FTIR spectra for 2,3,4-tri-fluoro-benzoic acid has been studied.[1]
Pictogrammes
Exclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
V Mukherjee et al.
Spectrochimica acta. Part A, Molecular and biomolecular spectroscopy, 74(5), 1107-1114 (2009-10-24)
Raman and FTIR spectra for 2,3,4-tri-fluoro-benzoic acid molecules have been recorded in the regions 50-4000 cm(-1) and 400-4000 cm(-1) respectively. The geometrical parameters have been optimized in both the monomeric and dimeric forms while vibrational frequencies have been calculated in
Jihye Kim et al.
Analytical and bioanalytical chemistry, 411(5), 1067-1073 (2018-12-20)
Single-drop microextraction (SDME) and large-volume sample stacking using an electroosmotic flow pump (LVSEP) were coupled with capillary electrophoresis/mass spectrometry (CE/MS) for sample cleanup and preconcentration. Without filtration or centrifugation of a soil sample containing debris, SDME using a pentanol acceptor