Principaux documents
S810673
ALPHA-(P-TOLYL)BENZHYDROL
AldrichCPR
S810673-50MG
158,00 €
158,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Changer de vue
S810673-50MG
158,00 €
About This Item
Formule linéaire :
C20H18O
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
274.366
Numéro MDL:
158,00 €