Principaux documents
S785652
8-BROMOGUANINE
AldrichCPR
S785652-50MG
158,00 €
158,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Changer de vue
S785652-50MG
158,00 €
About This Item
Formule linéaire :
C5H4BrN5O
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
230.025
Numéro MDL:
158,00 €