Principaux documents
S782645
NALPHA-ACETYL-D-LYSINE
AldrichCPR
S782645-50MG
158,00 €
158,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Changer de vue
S782645-50MG
158,00 €
About This Item
Formule linéaire :
C8H16N2O3
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
188.228
Numéro MDL:
158,00 €