537403
2-(Methacryloyloxy)ethyl acetoacetate
95%, contains BHT as stabilizer
Synonyme(s) :
AAEM, (2-Acetoacetoxy)ethyl methacrylate, Ethylene glycol monoacetoacetate monomethacrylate
About This Item
Produits recommandés
Pureté
95%
Contient
BHT as stabilizer
Indice de réfraction
n20/D 1.456 (lit.)
Point d'ébullition
100 °C/0.8 mmHg (lit.)
Densité
1.122 g/mL at 25 °C (lit.)
Chaîne SMILES
CC(=O)CC(=O)OCCOC(=O)C(C)=C
InChI
1S/C10H14O5/c1-7(2)10(13)15-5-4-14-9(12)6-8(3)11/h1,4-6H2,2-3H3
Clé InChI
IBDVWXAVKPRHCU-UHFFFAOYSA-N
Catégories apparentées
Application
Code de la classe de stockage
10 - Combustible liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
235.4 °F
Point d'éclair (°C)
113 °C