Principaux documents
S779164
4-CYCLOPENTENE-1,3-DIOL
AldrichCPR
S779164-50MG
178,00 €
178,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Changer de vue
S779164-50MG
178,00 €
About This Item
Formule linéaire :
C5H8O2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
100.118
Numéro MDL:
178,00 €