192805
1,3-Cyclopentanediol, mixture of cis and trans
95%
203,00 €
About This Item
203,00 €
Produits recommandés
Niveau de qualité
Essai
95%
Forme
liquid
Indice de réfraction
n20/D 1.484 (lit.)
pb
80-85 °C/0.1 mmHg (lit.)
Pf
40 °C (lit.)
Densité
1.094 g/mL at 25 °C (lit.)
Chaîne SMILES
OC1CCC(O)C1
InChI
1S/C5H10O2/c6-4-1-2-5(7)3-4/h4-7H,1-3H2
Clé InChI
NUUPJBRGQCEZSI-UHFFFAOYSA-N
Catégories apparentées
Application
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
235.4 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
113 °C - closed cup