446041
(1S,4R)-cis-4-Acetoxy-2-cyclopenten-1-ol
≥99%
Synonyme(s) :
(1R,3S)-(+)-cis-4-Cyclopentene-1,3-diol 1-acetate, (1R,3S)-4-Cyclopentene-1,3-diol 1-acetate, (1R,4S)-cis-4-Hydroxy-2-cyclopentenyl acetate
About This Item
Produits recommandés
Pureté
≥99%
Forme
solid
Activité optique
[α]20/D +68°, c = 2.3 in chloroform
Pf
49-51 °C (lit.)
Chaîne SMILES
CC(=O)O[C@@H]1C[C@H](O)C=C1
InChI
1S/C7H10O3/c1-5(8)10-7-3-2-6(9)4-7/h2-3,6-7,9H,4H2,1H3/t6-,7+/m1/s1
Clé InChI
IJDYOKVVRXZCFD-RQJHMYQMSA-N
Application
- A building block for the synthesis of biologically significant carbocyclic nucleosides and prostaglandins.
- A starting material in the synthesis of azasugar analogs.
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable