Principaux documents
S778214
2',4'-DIBROMOACETANILIDE
AldrichCPR
S778214-50MG
70,50 €
70,50 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Changer de vue
S778214-50MG
70,50 €
About This Item
Formule linéaire :
C8H7Br2NO
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
292.959
Numéro MDL:
70,50 €