Principaux documents
S765783
DL-TRYPTOPHAN METHYL ESTER
AldrichCPR
S765783-50MG
110,00 €
110,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Changer de vue
S765783-50MG
110,00 €
About This Item
Formule linéaire :
C12H14N2O2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
218.258
Numéro MDL:
110,00 €