Documents
153273
Sigma-Aldrich
2-Aminobenzophenone-2′-carboxylic acid
98%
Synonyme(s) :
2-(2-Aminobenzoyl)benzoic acid, 2-Anthraniloylbenzoic acid
About This Item
Formule linéaire :
H2NC6H4C(O)C6H4CO2H
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
241.24
Numéro CE :
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352106
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
Pureté
98%
Capacité de réaction
reaction type: solution phase peptide synthesis
Pf
196-199 °C (dec.) (lit.)
Application(s)
peptide synthesis
Chaîne SMILES 
Nc1ccccc1C(=O)c2ccccc2C(O)=O
InChI
1S/C14H11NO3/c15-12-8-4-3-7-11(12)13(16)9-5-1-2-6-10(9)14(17)18/h1-8H,15H2,(H,17,18)
Clé InChI
KORKIRUGUNPQML-UHFFFAOYSA-N
Pictogrammes
Exclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable