Key Documents
S764949
6-CHLORO-2-(4-CHLOROPHENYL)-4-QUINOLINECARBOXYLIC ACID
AldrichCPR
About This Item
Formule linéaire :
C16H9Cl2NO2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
318.162
Numéro MDL:
Autres remarques