Principaux documents
S756652
CHLORAMBUCIL
AldrichCPR
S756652-100MG
110,00 €
110,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Changer de vue
S756652-100MG
110,00 €
About This Item
Formule linéaire :
C14H19Cl2NO2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
304.219
Numéro MDL:
110,00 €