Principaux documents
S751774
5-CHLORO-1,3-PHENYLENEDIAMINE
AldrichCPR
S751774-250MG
158,00 €
158,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Changer de vue
S751774-250MG
158,00 €
About This Item
Formule linéaire :
C6H7ClN2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
142.589
Numéro MDL:
158,00 €