78450
m-Phenylenediamine dihydrochloride
≥99.0% (AT)
Synonyme(s) :
1,3-Benzenediamine dihydrochloride
198,00 €
About This Item
198,00 €
Produits recommandés
Niveau de qualité
Essai
≥99.0% (AT)
Forme
powder
Chaîne SMILES
Cl.Cl.Nc1cccc(N)c1
InChI
1S/C6H8N2.2ClH/c7-5-2-1-3-6(8)4-5;;/h1-4H,7-8H2;2*1H
Clé InChI
SVTOYMIYCMHPIV-UHFFFAOYSA-N
Catégories apparentées
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Eye Irrit. 2 - Muta. 2 - Skin Sens. 1
Code de la classe de stockage
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges