Principaux documents
S706213
2,4-BIS(4-HYDROXYPHENYL)-4-METHYL-1-PENTENE
AldrichCPR
S706213-1G
158,00 €
158,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Changer de vue
S706213-1G
158,00 €
About This Item
Formule linéaire :
C18H20O2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
268.359
Numéro MDL:
158,00 €