Principaux documents
S70611
OCTADECANOIC ACID 1-MORPHOLIN-4-YLMETHYL-2-(2-OXO-PYRROLIDIN-1-YL)-ET ESTER, HCL
AldrichCPR
25MG
29,20 €
29,20 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Changer de vue
25MG
29,20 €
About This Item
Formule linéaire :
C29H55ClN2O4
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
531.226
Numéro MDL:
29,20 €