Principaux documents
S697435
N-(P-TOLYLSULFONYLMETHYL)FORMAMIDE
AldrichCPR
50MG
158,00 €
158,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Changer de vue
50MG
158,00 €
About This Item
Formule linéaire :
C9H11NO3S
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
213.257
Numéro MDL:
158,00 €