Documents
S690791
2-CHLORO-4-FLUOROPHENYL N-(4-CHLORO-2-METHYLPHENYL)CARBAMATE
AldrichCPR
About This Item
Formule linéaire :
C14H10Cl2FNO2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
314.146
Numéro MDL:
Autres remarques