345725
2,3,6-Trifluorophenol
98%
About This Item
Produits recommandés
Pureté
98%
Forme
solid
Pf
33-37 °C (lit.)
Chaîne SMILES
Oc1c(F)ccc(F)c1F
InChI
1S/C6H3F3O/c7-3-1-2-4(8)6(10)5(3)9/h1-2,10H
Clé InChI
QSFGUSFDWCVXNR-UHFFFAOYSA-N
Catégories apparentées
Description générale
Application
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Flam. Sol. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
4.1B - Flammable solid hazardous materials
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
147.2 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
64 °C - closed cup