Principaux documents
S682802
4'-METHYLACETOPHENONE OXIME
AldrichCPR
S682802-250MG
41,40 €
41,40 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Changer de vue
S682802-250MG
41,40 €
About This Item
Formule linéaire :
C9H11NO
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
149.194
Numéro MDL:
41,40 €