Principaux documents
539449
Sigma-Aldrich
1-(N-Boc-aminomethyl)-4-(aminomethyl)benzene
95%
1 G
67,10 €
5 G
297,00 €
67,10 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Changer de vue
1 G
67,10 €
5 G
297,00 €
About This Item
Formule linéaire :
H2NCH2C6H4CH2NHCO2C(CH3)3
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
236.31
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352100
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
67,10 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Niveau de qualité
Essai
95%
Pf
64-68 °C (lit.)
Groupe fonctionnel
amine
Chaîne SMILES 
CC(C)(C)OC(=O)NCc1ccc(CN)cc1
InChI
1S/C13H20N2O2/c1-13(2,3)17-12(16)15-9-11-6-4-10(8-14)5-7-11/h4-7H,8-9,14H2,1-3H3,(H,15,16)
Clé InChI
NUANLVJLUYWSER-UHFFFAOYSA-N
Catégories apparentées
Description générale
1-(N-Boc-aminomethyl)-4-(aminomethyl)benzene is a protected amine.
Application
1-(N-Boc-aminomethyl)-4-(aminomethyl)benzene may be used for the synthesis of:
  • oligomeric thioureas[1]
  • bipyrrole-based[2]catenane[2]
  • model receptors for dicarboxylates and monosaccharides[3]
Pictogrammes
Exclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Les clients ont également consulté
Slide 1 of 1
1 of 1
Smith J, et al.
The Journal of Organic Chemistry, 61, 8811-8811 (1996)
Benito JM, et al.
The Journal of Organic Chemistry, 66, 1366-1366 (2001)
Andrievsky A, et al.
Journal of the American Chemical Society, 120, 9712-9712 (1998)