Principaux documents
S678805
CARBOBENZYLOXY-L-VALYL-L-ISOLEUCINE
AldrichCPR
S678805-1G
110,00 €
110,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Changer de vue
S678805-1G
110,00 €
About This Item
Formule linéaire :
C19H28N2O5
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
364.445
Numéro MDL:
110,00 €