Principaux documents
S663077
3-CHLOROPHTHALIC ANHYDRIDE
AldrichCPR
S663077-50MG
158,00 €
158,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Changer de vue
S663077-50MG
158,00 €
About This Item
Formule linéaire :
C8H3ClO3
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
182.564
Numéro MDL:
158,00 €