641375
4-Fluorophthalic anhydride
97%
95,80 €
About This Item
95,80 €
Produits recommandés
Niveau de qualité
Essai
97%
Forme
solid
Pf
75-79 °C (lit.)
Groupe fonctionnel
anhydride
ester
fluoro
Chaîne SMILES
Fc1ccc2C(=O)OC(=O)c2c1
InChI
1S/C8H3FO3/c9-4-1-2-5-6(3-4)8(11)12-7(5)10/h1-3H
Clé InChI
XVMKZAAFVWXIII-UHFFFAOYSA-N
Description générale
Application
- 4-amino substituted phthalimides applicable as potential fluorescent probes and fluorescent bioactive compounds.[2]
- 4,4′-bis(4-fluorophthalimido)diphenyl ether monomer, which is used in the synthesis of cardo polymers via nucleophilic substitution polymerization reaction.[3]
- Asymmetric polyimides by a solution polycondensation reaction.[4]
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Acute Tox. 3 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves