Principaux documents
S649082
4-CYANO-1-METHYLPYRIDINIUM IODIDE
AldrichCPR
S649082-250MG
158,00 €
158,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Changer de vue
S649082-250MG
158,00 €
About This Item
Formule linéaire :
C7H7IN2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
246.052
Numéro MDL:
158,00 €