Principaux documents
S595098
4-NITRO-1,3-PHENYLENEDIAMINE
AldrichCPR
S595098-1G
158,00 €
158,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Changer de vue
S595098-1G
158,00 €
About This Item
Formule linéaire :
C6H7N3O2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
153.142
Numéro MDL:
158,00 €