Principaux documents
S578991
BENZENETHIOL COPPER(I) SALT
AldrichCPR
S578991-250MG
178,00 €
178,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Changer de vue
S578991-250MG
178,00 €
About This Item
Formule linéaire :
C6H5CuS
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
172.717
Numéro MDL:
178,00 €