Principaux documents
S572004
4,4'-DIAMINO-5,5'-DIMETHYL-2,2'-BIPHENYLDISULFONIC ACID
AldrichCPR
S572004-250MG
158,00 €
158,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Changer de vue
S572004-250MG
158,00 €
About This Item
Formule linéaire :
C14H16N2O6S2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
372.421
Numéro MDL:
158,00 €