Principaux documents
R397156
2,4-DIAMINO-BENZENESULFONIC ACID
AldrichCPR
R397156-50MG
29,20 €
29,20 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Changer de vue
R397156-50MG
29,20 €
About This Item
Formule linéaire :
C6H8N2O3S
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
188.206
Numéro MDL:
29,20 €