Principaux documents
S552151
2-CARBOXYPHENYLIMINODIACETIC ACID
AldrichCPR
S552151-10MG
110,00 €
110,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Changer de vue
S552151-10MG
110,00 €
About This Item
Formule linéaire :
C11H11NO6
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
253.213
Numéro MDL:
110,00 €