Key Documents
S542326
ISONICOTINIC ACID (3,4,5-TRIMETHOXYBENZYLIDENE)-HYDRAZIDE
AldrichCPR
About This Item
Formule linéaire :
C16H17N3O4
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
315.332
Numéro MDL:
Autres remarques