Principaux documents
S503649
TRIBUTYLAMMONIUM HEXAFLUOROPHOSPHATE
AldrichCPR
S503649-250MG
158,00 €
158,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Changer de vue
S503649-250MG
158,00 €
About This Item
Formule linéaire :
C12H28F6NP
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
331.328
Numéro MDL:
158,00 €