Principaux documents
S473200
AZOIC COUPLING COMPONENT 2 (NAPHTOL AS)
AldrichCPR
S473200-1G
110,00 €
110,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Changer de vue
S473200-1G
110,00 €
About This Item
Formule linéaire :
C17H13NO2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
263.299
Numéro MDL:
110,00 €