Principaux documents
S462349
ETHYL 2,3-EPOXYBUTYRATE
AldrichCPR
S462349-250MG
158,00 €
158,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Changer de vue
S462349-250MG
158,00 €
About This Item
Formule linéaire :
C6H10O3
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
130.145
Numéro MDL:
158,00 €