Principaux documents
S45595
[{(BUTYLAMINO)[BIS(PENTYLAMINO)]PHOSPHONIO}(PENTYL)AMINO][TRIS(PENTYLAMINO)]PHOSPHONIUM DICHLORIDE
AldrichCPR
S45595-100MG
29,20 €
29,20 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Changer de vue
S45595-100MG
29,20 €
About This Item
Formule linéaire :
C34H81Cl2N7P2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
720.925
Numéro MDL:
29,20 €