Principaux documents
S218693
DIMETHYL-OCTADECYL-(2,3,4,5,6-PENTAHYDROXY-HEXYL)-AMMONIUM, BROMIDE
AldrichCPR
S218693-25MG
29,20 €
29,20 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Changer de vue
S218693-25MG
29,20 €
About This Item
Formule linéaire :
C26H56BrNO5
Poids moléculaire :
542.644
Numéro MDL:
29,20 €