Principaux documents
S454052
3-CYCLOHEXENE-1-CARBONITRILE
AldrichCPR
S454052-250MG
110,00 €
110,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Changer de vue
S454052-250MG
110,00 €
About This Item
Formule linéaire :
C7H9N
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
107.156
Numéro MDL:
110,00 €