252522
Crotononitrile, mixture of cis and trans
99%
Synonyme(s) :
2-Butenenitrile, mixture of cis and trans
34,40 €
About This Item
34,40 €
Produits recommandés
Niveau de qualité
Essai
99%
Forme
liquid
Indice de réfraction
n20/D 1.419 (lit.)
pb
120-121 °C (lit.)
Densité
0.824 g/mL at 25 °C (lit.)
Groupe fonctionnel
nitrile
Chaîne SMILES
C\C=C\C#N
InChI
1S/C4H5N/c1-2-3-4-5/h2-3H,1H3/b3-2+
Clé InChI
NKKMVIVFRUYPLQ-NSCUHMNNSA-N
Catégories apparentées
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
3 - Flammable liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
60.8 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
16 °C - closed cup