Principaux documents
S451304
N-ACETYL-L-TRYPTOPHAN METHYL ESTER
AldrichCPR
S451304-50MG
158,00 €
158,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Changer de vue
S451304-50MG
158,00 €
About This Item
Formule linéaire :
C14H16N2O3
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
260.295
Numéro MDL:
158,00 €