G2262
γ-Glutamyltranspeptidase from porcine kidney
Type IV, 2.0-6.0 units/mg solid
Synonyme(s) :
γ-GT, γ-Glutamyltransferase, (5-Glutamyl)peptide:amino-acid 5-glutamyltransferase, GGTP
About This Item
Produits recommandés
Type
Type IV
Forme
powder
Activité spécifique
2.0-6.0 units/mg solid
Température de stockage
−20°C
Catégories apparentées
Application
Actions biochimiques/physiologiques
Qualité
Définition de l'unité
Inhibiteur
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable